Phénolphtaléine 0,1% dans l'éthanol 80% Reag. Ph. Eur. 1063702
Fournisseur: VWR Chemicals
87705.180EA 59.4 EUR InStock
87705.180
Phénolphtaléine 0,1% dans l'éthanol 80% Reag. Ph. Eur. 1063702
Phénolphtaléine
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité