Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10% Reag. Ph. Eur. 1091201
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87708.180EA 105 EUR InStock
87708.180
Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10% Reag. Ph. Eur. 1091201
Titane (III) chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Cl₃Ti
Numéro MDL: MFCD00011266
Numéro CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
ONU: 1789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité