Potassium iodo mercurate (II), réactif solution B (sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse ) Reag. Ph. Eur. 1071600 pour la détermination de l'ammoniaque et des sels d'ammonium
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87710.180EA 188 EUR InStock
87710.180
Potassium iodo mercurate (II), réactif solution B (sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse ) Reag. Ph. Eur. 1071600 pour la détermination de l'ammoniaque et des sels d'ammonium
Potassium iodo mercurate (II), réactif solution B (sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse )
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité