Cuivre (II) éthylènediamine 21% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008700
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87712.290EA 605 EUR InStock
87712.290
Cuivre (II) éthylènediamine 21% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008700
Cuivre (II) éthylènediamine
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Numéro MDL: MFCD00274628
Numéro CAS: 14552-35-3
EINECS: 238-597-7
ONU: 1761
ADR: 8 (6.1),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité