Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ninhydrine solution Reag. Ph. Eur. 1058303

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87713.180EA 113 EUR InStock
87713.180
Ninhydrine solution Reag. Ph. Eur. 1058303
Ninhydrine
Ninhydrin 0.2% dans Butanol-1 : Acide acétique (95:5 v:v)

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: C₉H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité