Zinc chlorure iodé en solution Reag. Ph. Eur. 1096602
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87726.180EA 330 EUR InStock
87726.180
Zinc chlorure iodé en solution Reag. Ph. Eur. 1096602
Zinc chlorure iodé en solution
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité