Alizarin red S (sodium salt) solution Reag. Ph. Eur. 1002601
Fournisseur: VWR Chemicals
87763.180EA 105 EUR InStock
87763.180
Alizarin red S (sodium salt) solution Reag. Ph. Eur. 1002601
Alizarin Red S (sodium salt)
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité