Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium carbonate 1 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005201

Fournisseur: VWR Chemicals

87768.290EA 357 EUR InStock
87768.290
Ammonium carbonate 1 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005201
Ammonium carbonate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: (NH₄)₂CO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité