Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005702

Fournisseur: VWR Chemicals

87770.290EA 177 EUR InStock
87770.290
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005702
Ammonium heptamolybdate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité