Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1006701

Fournisseur: VWR Chemicals

87775.290EA 160 EUR InStock
87775.290
Ammonium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1006701
Ammonium thiocyanate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité