Antimoine (III) chlorure 30% (p/v) dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1007701
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87779.180EA 201 EUR InStock
87779.180
Antimoine (III) chlorure 30% (p/v) dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1007701
Antimony (III) chloride
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: SbCl₃
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
ONU: 1760
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité