Arsénite solution Reag. Ph. Eur. 1008301
Fournisseur: VWR Chemicals
87781.180EA 192 EUR InStock
87781.180
Arsénite solution Reag. Ph. Eur. 1008301
Arsenite solution
Composition: 0.5% Arsenite, 2.0% Sodium hydrogéne carbonate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité