Acide L(+)-ascorbique Reag. Ph. Eur. 1008401
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
87782.180EA 69.6 EUR InStock
87782.180
Acide L(+)-ascorbique Reag. Ph. Eur. 1008401
Acide L(+)-ascorbique
0.1% acide ascorbique dans N,N-dimethylformamide.
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Point d'ébullition: 553
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
ONU: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité