Baryum chlorure 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009301
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87783.290EA 351 EUR InStock
87783.290
Baryum chlorure 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009301
Baryum chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: BaCl₂
Densité: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité