Solution de subnitrate de bismuth Reag. Ph. Eur. 1011502
Fournisseur: VWR Chemicals
87786.260EA 155 EUR InStock
87786.260
Solution de subnitrate de bismuth Reag. Ph. Eur. 1011502
Bismuth subnitrate solutions
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 1304-85-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité