Réactif Biuret en solution Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87787.290EA 123 EUR InStock
87787.290
Réactif Biuret en solution Reag. Ph. Eur.
Réactif Biuret en solution
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 3266
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité