Décoloration, solution de décoloration Reag. Ph. Eur. 1012202
Fournisseur: VWR Chemicals
87788.290EA 156 EUR InStock
87788.290
Décoloration, solution de décoloration Reag. Ph. Eur. 1012202
Solution de décoloration
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Content: 1 volume of glacial acetic acid R, 4 volumes of methanol R and 5 volumes of water R
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2921
ADR: 8 (4.1),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité