Vert de bromocresol sel de sodium 0,5 g/l dans l'éthanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1012601
Fournisseur: VWR Chemicals
87791.180EA 55 EUR InStock
87791.180
Vert de bromocresol sel de sodium 0,5 g/l dans l'éthanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1012601
Vert de bromocresol sel de sodium
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité