Pourpre de bromocresol solution Reag. Ph. Eur. 1012701
Fournisseur: VWR Chemicals
87793.180EA 55 EUR InStock
87793.180
Pourpre de bromocresol solution Reag. Ph. Eur. 1012701
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité