Bleu de bromophénol solution Reag. Ph. Eur. 1012801
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
87794.180EA 56.1 EUR InStock
87794.180
Bleu de bromophénol solution Reag. Ph. Eur. 1012801
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité