Bleu de bromothymol 1% dans le DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87797.180EA 82.2 EUR InStock
87797.180
Bleu de bromothymol 1% dans le DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Bleu de bromothymol
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Point d'ébullition: 152 °C
Point de fusion: –61 °C
Point d'éclair: 58 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
ONU: 2265
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité