Zinc chlorure ≥97.0%, en grenailles, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
8780-20EA 0 EUR InStock
8780-20 8780-02 8780-04
Zinc chlorure ≥97.0%, en grenailles, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 97.0 %
ACS - Assay (ZnCl₂) ≥97.0 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.06 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
Oxychloride Passes Test
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Solubility Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (off-white to gray granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité