Calcium chlorure 0.02 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014603
Fournisseur: VWR Chemicals
87802.290EA 271 EUR InStock
87802.290
Calcium chlorure 0.02 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014603
Calcium chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: CaCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité