Rouge Congo 0,1% dans l'éthanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
Fournisseur: VWR Chemicals
87805.180EA 55 EUR InStock
87805.180
Rouge Congo 0,1% dans l'éthanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
Rouge Congo
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité