Cuivre (II) sulfate 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87808.290EA 265 EUR InStock
87808.290
Cuivre (II) sulfate 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501
Cuivre (II) sulfate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: CuSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité