Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dinitrobenzoique solution 20 g/l dans l'éthanol Reag. Ph. Eur. 1031301

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87819.290EA 360 EUR InStock
87819.290
Acide dinitrobenzoique solution 20 g/l dans l'éthanol Reag. Ph. Eur. 1031301
Acide 3,5-dinitrobenzoïque
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: C₇H₄N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00007253
Numéro CAS: 99-34-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité