1,4-Dioxanne 0,1% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032001
Fournisseur: VWR Chemicals
87820.180EA 225 EUR InStock
87820.180
1,4-Dioxanne 0,1% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032001
1,4-Dioxanne
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₄H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité