Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dioxanne 0,01% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.

Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide

1032003
87822.180EA 0 EUR InStock
87822.180
1,4-Dioxanne 0,01% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
1,4-Dioxanne


Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité