Diphénylamine 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
87823.290EA 271 EUR InStock
87823.290
Diphénylamine 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
Diphénylamine
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: (C₆H₅)₂NH
MW: 169,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003014
Numéro CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
ONU: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité