di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 9% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1033301
Fournisseur: VWR Chemicals
87825.290EA 153 EUR InStock
87825.290
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 9% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1033301
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité