Vanadium (V) oxyde solution dans l'acide sulfurique Reag. Ph. Eur. 1034001
Fournisseur: VWR Chemicals
87828.180EA 186 EUR InStock
87828.180
Vanadium (V) oxyde solution dans l'acide sulfurique Reag. Ph. Eur. 1034001
Vanadium (V) oxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: O₅V₂
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité