Fer (III) chlorure 105 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1037801
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87833.290EA 125 EUR InStock
87833.290
Fer (III) chlorure 105 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1037801
Fer (III) chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: FeCl₃
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 2582
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité