Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (III) chlorure solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87835.180EA 111 EUR InStock
87835.180
Fer (III) chlorure solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Fer (III) chlorure
Ferric chloride solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: FeCl₃
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité