Formamide treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Fournisseur: VWR Chemicals
87838.180EA 134 EUR InStock
87838.180
Formamide treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Formamide
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HCONH₂
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité