Holmium perchlorate solution Reag. Ph. Eur. 1043101
Fournisseur: VWR Chemicals
87841.290EA 2260 EUR InStock
87841.290
Holmium perchlorate solution Reag. Ph. Eur. 1043101
Holmium perchlorate solution
Starting materials: Holmium oxide R/ perchloric acid
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité