Acide chlorhydrique 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87843.290EA 165 EUR InStock
87843.290
Acide chlorhydrique 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Acide chlorhydrique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité