Acide chlorhydrique brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87845.290EA 265 EUR InStock
87845.290
Acide chlorhydrique brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Acide chlorhydrique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1760
ADR: 8,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité