Hydroxylamine solution, alcoholic Reag. Ph. Eur. 1044301
Fournisseur: VWR Chemicals
87847.180EA 107 EUR InStock
87847.180
Hydroxylamine solution, alcoholic Reag. Ph. Eur. 1044301
Hydroxylamine
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₃NO
MW: 33.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044522
Numéro CAS: 7803-49-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité