Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxylamine solution, alcaline (I+II) Reag. Ph. Eur. 1044302

Fournisseur: VWR Chemicals

87848.290EA 278 EUR InStock
87848.290
Hydroxylamine solution, alcaline (I+II) Reag. Ph. Eur. 1044302
Hydroxylamine
Content:
Solution I - 139 g/L hydroxylamine hydrochloride R
Solution II - 150 g/L sodium hydroxide R.

Immediately before use, mix equal volumes of Solution I and Solution II.

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: H₃NO
Numéro MDL: MFCD00044522
Numéro CAS: 7803-49-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité