Iode 5 g/l dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1045805
Fournisseur: VWR Chemicals
87855.290EA 278 EUR InStock
87855.290
Iode 5 g/l dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1045805
Iode
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité