Sulphuric acid-[D₂] 96% (99.5% D) (p/p) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sulphuric acid-[²H₂]
87857.18
87857.18EA 242 EUR InStock
87857.18
Sulphuric acid-[D₂] 96% (99.5% D) (p/p) pour spectroscopie RMN
Sulphuric acid-[D₂]
Purity: 96% min CAS No.: 13813-19-9 Molecular Formula: D2SO4 Formula Weight: 100.09 Physical Form: Liquid Density: 1.86 Refractive Index: 1.4175 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless Boiling Point: 290° UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00003542
Formule: D₂SO₄
MW: 100,09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C
Densité: 1.86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003542
Numéro CAS: 13813-19-9
EINECS: 237-464-0
ONU: 1830
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité