Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium nitrate solution solution Reag. Ph. Eur. 1049801

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87862.290EA 299 EUR InStock
87862.290
Magnésium nitrate solution solution Reag. Ph. Eur. 1049801
Magnesium nitrate solutions
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.

Starting materials: magnesium nitrate R / water R / ethanol (96 per cent)

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: Mg(NO₃)₂
Numéro CAS: 10377-60-3
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité