Mercure (II) sulfate 50 g/l dans l'acide sulfurique 24% Reag. Ph. Eur. 1052600
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87866.180EA 116 EUR InStock
87866.180
Mercure (II) sulfate 50 g/l dans l'acide sulfurique 24% Reag. Ph. Eur. 1052600
Mercure (II) sulfate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité