Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique Reag. Ph. Eur. 1053601
Fournisseur: VWR Chemicals
87869.030EA 597 EUR InStock
87869.030
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique Reag. Ph. Eur. 1053601
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00064217
Numéro CAS: 7021-09-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité