Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Naphtholbenzeine 0,2% dans l'acide acétique Reag. Ph. Eur. 1057601

Fournisseur: VWR Chemicals

87874.180EA 56.7 EUR InStock
87874.180
α-Naphtholbenzeine 0,2% dans l'acide acétique Reag. Ph. Eur. 1057601
α-Naphtholbenzeine
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Vérifiez le stock auprès de votre service client.


Formule: C₂₇H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
ONU: 2789
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité