Reactif en kit (Ninhydrin et etain chlorure reactif R1) Reag. Ph. Eur. 1058302
Fournisseur: VWR Chemicals
87876.180EA 285 EUR InStock
87876.180
Reactif en kit (Ninhydrin et etain chlorure reactif R1) Reag. Ph. Eur. 1058302
Réactif Ninhydrine Chlorure stanneux
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1188
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité