Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ninhydrine 1,7% dans l'éthanol 83.3% (v/v) 16.7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304

Fournisseur: VWR Chemicals

87877.180EA 67.9 EUR InStock
87877.180
Ninhydrine 1,7% dans l'éthanol 83.3% (v/v) 16.7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Ninhydrine
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client


Formule: C₉H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité