Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ninhydrine solution R3 Reag. Ph. Eur. 1058306

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87879.180EA 109 EUR InStock
87879.180
Ninhydrine solution R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
Ninhydrine
A 4 g/l solution in a mixture of 5 volumes of anhydrous acetic acid R and 95 volumes of butanol R.

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: C₉H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité