Acide nitrique Reag. Ph. Eur. 1058402
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87880.180EA 77.3 EUR InStock
87880.180
Acide nitrique Reag. Ph. Eur. 1058402
Acide nitrique
Content: about 125 g/L of HNO3 (Mr 63.0).
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: ~86 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance test passes test (125 g/l)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité