Acide oxalique 0,5% dans l'acide sulfurique 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87883.290EA 265 EUR InStock
87883.290
Acide oxalique 0,5% dans l'acide sulfurique 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Acide oxalique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ONU: 2796
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité